3,4-Dichlorpyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR925203-1G
APOSOR925203-1GEA 807 EUR InStock
APOSOR925203-1G
3,4-Dichlorpyridazin
3,4-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20040517
CAS-Nummer: 1677-80-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge