3-Brom-L-phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR925479-5G
APOSOR925479-5GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR925479-5G
3-Brom-L-phenylalanin 97%
3-Brom-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659110
CAS-Nummer: 82311-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge