5,6,7,8-Tetrahydro-2H-cinnolin-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR925712-1G
APOSOR925712-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR925712-1G
5,6,7,8-Tetrahydro-2H-cinnolin-3-one 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-2H-cinnolin-3-one
Formel: C₈H₁₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00828986
CAS-Nummer: 5468-36-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge