Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR926518-5G
APOSOR926518-5GEA 162 EUR InStock
APOSOR926518-5G
Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Boc-3-bromo-D-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈BrNO₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01317704
CAS-Nummer: 261360-77-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge