(5-Chlorothiophen-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR927466-1G OR927466-25G OR927466-5G
APOSOR927466-1GEA 64 EUR InStock
APOSOR927466-1G APOSOR927466-25G APOSOR927466-5G
(5-Chlorothiophen-2-yl)methanol 95%
(5-Chlorothiophen-2-yl)methanol
Formel: C₅H₅ClOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202649
CAS-Nummer: 74168-69-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge