tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR927648-1G
APOSOR927648-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR927648-1G
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Formel: C₉H₁₉NO₃
MW: 189.2500 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09608009
CAS-Nummer: 183059-24-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge