6-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR927744-1G
APOSOR927744-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR927744-1G
6-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
6-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179.603 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11040767
CAS-Nummer: 53590-59-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge