4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR928099-1G
APOSOR928099-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR928099-1G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₈H₄ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11046237
CAS-Nummer: 920965-87-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge