2-Methyl-3-hexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR928462-10G OR928462-1G OR928462-5G
APOSOR928462-10GEA 377 EUR InStock
APOSOR928462-10G APOSOR928462-1G APOSOR928462-5G
2-Methyl-3-hexanon 95%
2-Methyl-3-hexanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Dichte: 0.8428
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009399
CAS-Nummer: 7379-12-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge