Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


OR928566-1G OR928566-250MG OR928566-5G
APOSOR928566-1GEA 241 EUR InStock
APOSOR928566-1G APOSOR928566-250MG APOSOR928566-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole


Formel: C₉H₁₁N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437632
CAS-Nummer: 62108-16-1
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge