2-(3-Phenoxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR928603-1G
APOSOR928603-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR928603-1G
2-(3-Phenoxyphenyl)propanoic acid
2-(3-Phenoxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242.27 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00072027
CAS-Nummer: 29679-58-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge