Cyclopropyl(3-pyridinyl)methanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR929114-1G
APOSOR929114-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR929114-1G
Cyclopropyl(3-pyridinyl)methanone 95%
Cyclopropyl(3-pyridinyl)methanone
Formel: C₉H₉NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864467
CAS-Nummer: 24966-13-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge