2,6-Dimethylphenylisocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR929424-25G
APOSOR929424-25GEA 149 EUR InStock
APOSOR929424-25G
2,6-Dimethylphenylisocyanat 95%
2,6-Dimethylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₉NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002012
CAS-Nummer: 28556-81-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge