3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR930750-1G
APOSOR930750-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR930750-1G
3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile 95%
3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18392447
CAS-Nummer: 1021871-35-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge