(1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR9308-1G
APOSOR9308-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR9308-1G
(1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
(1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel: C₉H₁₀N₂OS
Melting Pt: 56…60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08435882
CAS-Nummer: 879896-47-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge