2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR930824-5G
APOSOR930824-5GEA 105 EUR InStock
APOSOR930824-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridin 95%
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine
Formel: C₇H₆N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13188589
CAS-Nummer: 23195-62-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge