3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR930832-100MG OR930832-1G OR930832-250MG
APOSOR930832-100MGEA 118 EUR InStock
APOSOR930832-100MG APOSOR930832-1G APOSOR930832-250MG
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09886637
CAS-Nummer: 41038-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge