[1-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR931075-1G
APOSOR931075-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR931075-1G
[1-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
[1-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₂Cl₂N₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781067
CAS-Nummer: 317830-81-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge