1-(1H-Indol-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR931775-1G
APOSOR931775-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR931775-1G
1-(1H-Indol-2-yl)ethanone 95%
1-(1H-Indol-2-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863329
CAS-Nummer: 4264-35-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge