(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR931917-1G
APOSOR931917-1GEA 517 EUR InStock
APOSOR931917-1G
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine
Formel: C₈H₁₀ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16767268
CAS-Nummer: 1250038-98-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge