α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR931922-5G
APOSOR931922-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR931922-5G
α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
α,α,2,4-tetrachlorotoluene
Formel: C₇H₄Cl₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00043967
CAS-Nummer: 134-25-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge