C-[1,4]Dioxan-2-ylmethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR932330-250MG
APOSOR932330-250MGEA 484 EUR InStock
APOSOR932330-250MG
C-[1,4]Dioxan-2-ylmethylamine 95%
C-[1,4]Dioxan-2-ylmethylamine
Formel: C₅H₁₁NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01994527
CAS-Nummer: 88277-83-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge