4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR936362-25G
APOSOR936362-25GEA 180 EUR InStock
APOSOR936362-25G
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure 97%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016536
CAS-Nummer: 4919-37-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge