trans-4-Methoxy-β-nitrostyrol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR936372-25G
APOSOR936372-25GEA 151 EUR InStock
APOSOR936372-25G
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrol 96%
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrol
Formel: C₉H₉NO₃
MW: 179.173 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024826
CAS-Nummer: 5576-97-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge