N,N-Diethyl-1-naphthalinamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR936375-1G
APOSOR936375-1GEA 386 EUR InStock
APOSOR936375-1G
N,N-Diethyl-1-naphthalinamin 95%
N,N-Diethyl-1-naphthalinamin
Formel: C₁₄H₁₇N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046389
CAS-Nummer: 84-95-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge