Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR936412-25G OR936412-100G
APOSOR936412-25GEA 35 EUR InStock
APOSOR936412-25G APOSOR936412-100G
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) 95%
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat)
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Siedepunkt: 98 - 100 °C
Melting Pt: −40 °C
Flash-Pt: 104 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008590
CAS-Nummer: 97-90-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge