Isoquinoline-5-boronic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR9366-1G
APOSOR9366-1GEA 250 EUR InStock
APOSOR9366-1G
Isoquinoline-5-boronic acid hydrochloride 97%
Isoquinoline-5-boronic acid hydrochloride
Formel: C₉H₈BNO₂·ClH
MW: 209.437 g/mol
Melting Pt: 204…206 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235064
CAS-Nummer: 1256345-46-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge