Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate_5g pack 1 * 5 g APOSOR936808-5G 1 * 5 g
Hersteller-Artikelnummer:: OR936808-5G
Lokale Artikelnummer:: APOSOR936808-5G
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder