4-Amino-2-methylchinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR936906-25G OR936906-5G
APOSOR936906-25GEA 203 EUR InStock
APOSOR936906-25G APOSOR936906-5G
4-Amino-2-methylchinolin 95%
4-Amino-2-methylchinolin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006759
CAS-Nummer: 6628-04-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge