2-Methylcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR937162-100G
APOSOR937162-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR937162-100G
2-Methylcyclohexanon 95%
2-Methylcyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112.17 g/mol
Siedepunkt: 163
Melting Pt: -14
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001635
CAS-Nummer: 583-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge