4-Nitrophenylacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR937811-100G
APOSOR937811-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR937811-100G
4-Nitrophenylacetat 95%
4-Nitrophenylacetat
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007326
CAS-Nummer: 830-03-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge