Diethylene glycol monododecyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR938002-1G
APOSOR938002-1GEA 693 EUR InStock
APOSOR938002-1G
Diethylene glycol monododecyl ether 95%
Diethylene glycol monododecyl ether
Formel: C₁₆H₃₄O₃
Melting Pt: 16 °C
MDL Number: MFCD00042658
CAS-Nummer: 3055-93-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge