3-Brom-3-methyl-2-butanon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR938435-25G OR938435-5G
APOSOR938435-25GEA 458 EUR InStock
APOSOR938435-25G APOSOR938435-5G
3-Brom-3-methyl-2-butanon 96%
3-Brom-3-methyl-2-butanon
Formel: C₅H₉BrO
Siedepunkt: 84 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06661470
CAS-Nummer: 2648-71-7
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge