5-Phenyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR938669-1G
APOSOR938669-1GEA 828 EUR InStock
APOSOR938669-1G
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylic acid 95%
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00974531
CAS-Nummer: 37937-62-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge