Methylboronic acid mida ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Methylboronic acid mida ester 95%
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Methylboronic acid mida ester_1g pack 1 * 1 g APOSOR938746-1G 1 * 1 g
Hersteller-Artikelnummer:: OR938746-1G
Lokale Artikelnummer:: APOSOR938746-1G
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder