N,N-Diethyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR9389-1G
APOSOR9389-1GEA 263 EUR InStock
APOSOR9389-1G
N,N-Diethyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid 95%
N,N-Diethyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel: C₁₁H₁₈BNO₅S
Melting Pt: 110…112 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08056367
CAS-Nummer: 871333-03-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge