Ethyl 2-bromoacrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR939045-1G OR939045-5G
APOSOR939045-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR939045-1G APOSOR939045-5G
Ethyl 2-bromoacrylate 95%
Ethyl 2-bromoacrylate
Formel: C₅H₇BrO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258596
CAS-Nummer: 5459-35-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge