Ethyl 2-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR939066-1G
APOSOR939066-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR939066-1G
Ethyl 2-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl 2-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09991546
CAS-Nummer: 95928-49-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge