N-tert-Butylmethacrylamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR939185-25G OR939185-5G
APOSOR939185-25GEA 151 EUR InStock
APOSOR939185-25G APOSOR939185-5G
N-tert-Butylmethacrylamid 95%
N-tert-Butylmethacrylamid
Formel: C₈H₁₅NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043639
CAS-Nummer: 6554-73-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge