cis-Bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR939423-25G
APOSOR939423-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR939423-25G
cis-Bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion 95%
cis-Bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion
Formel: C₈H₁₀O₂
Melting Pt: 83…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003771
CAS-Nummer: 51716-63-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge