6-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR939449-1G
APOSOR939449-1GEA 828 EUR InStock
APOSOR939449-1G
6-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
6-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C₈H₁₂N₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00805140
CAS-Nummer: 7496-50-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge