5-Hydroxy-3-methylindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR940620-1G OR940620-250MG
APOSOR940620-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR940620-1G APOSOR940620-250MG
5-Hydroxy-3-methylindole 95%
5-Hydroxy-3-methylindole
Formel: C₉H₉NO
MDL Number: MFCD03095210
CAS-Nummer: 1125-40-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge