N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR941253-1G OR941253-250MG
APOSOR941253-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR941253-1G APOSOR941253-250MG
N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
N,5-Dimethylpyridin-2-amine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122.168 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411230
CAS-Nummer: 45715-13-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge