6-tert-Butyl-o-kresol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR942617-25G OR942617-100G OR942617-500G
APOSOR942617-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR942617-25G APOSOR942617-100G APOSOR942617-500G
6-tert-Butyl-o-kresol 95%
6-tert-Butyl-o-kresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002239
CAS-Nummer: 2219-82-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge