N-Methyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR943526-1G
APOSOR943526-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR943526-1G
N-Methyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
N-Methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C₈H₈N₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035877
CAS-Nummer: 16954-69-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge