1,3-Dihydro-2-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR943816-250MG
APOSOR943816-250MGEA 393 EUR InStock
APOSOR943816-250MG
1,3-Dihydro-2-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
1,3-Dihydro-2-benzofuran-5-carbaldehyde
Formel: C₉H₈O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09842492
CAS-Nummer: 89424-83-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge