(Tetrahydro-pyran-2-yloxy)-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR944255-1G
APOSOR944255-1GEA 560 EUR InStock
APOSOR944255-1G
(Tetrahydro-pyran-2-yloxy)-acetonitrile 95%
(Tetrahydro-pyran-2-yloxy)-acetonitrile
Formel: C₇H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21362389
CAS-Nummer: 17521-49-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge