Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR944579-250MG
APOSOR944579-250MGEA 249 EUR InStock
APOSOR944579-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09414725
CAS-Nummer: 1086375-50-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge