Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Pyridinthiol

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR9448-100G OR9448-25G OR9448-5G
APOSOR9448-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR9448-100G APOSOR9448-25G APOSOR9448-5G
2-Pyridinthiol
2-Pyridinthiol


Formel: C₅H₅NS
MW: 111.17 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 127…130 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006285
CAS-Nummer: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge