4-Methylnicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9450-25G
APOSOR9450-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR9450-25G
4-Methylnicotinsäure
4-Methylnicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Melting Pt: 214…215 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128869
CAS-Nummer: 3222-50-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge